1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2231-25G PC2231-5G
APOSPC2231-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC2231-25G APOSPC2231-5G
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzène 98%
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzène
see: J. Chem. Soc., Perkin 1, 2729 (1995), a study of lithiation under different conditions.
Formule: C₆H₂Br₂F₂
Point de fusion: 34 °C
Point d'éclair: 44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009890
Numéro CAS: 64695-78-9
EINECS: 265-021-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité