1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2235-100G PC2235-25G PC2235-500G
APOSPC2235-100GEA 55.1 EUR InStock
APOSPC2235-100G APOSPC2235-25G APOSPC2235-500G
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzène 98%
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzène
see: Org. Synth., 75, 201 (1997), a discussion of lithiation, including dibenzyne formation.
Formule: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271,89 g/mol
Point d'ébullition: 96 °C/20mmHg
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000346
Numéro CAS: 327-51-5
EINECS: 206-317-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité