1,6-Dibromoperfluorohexane 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Perfluoro(1,6-dibromohexane)
PC2253H-25G PC2253H-5G PC2253H-1G
APOSPC2253H-25GEA 403 EUR InStock
APOSPC2253H-25G APOSPC2253H-5G APOSPC2253H-1G
1,6-Dibromoperfluorohexane 96%
1,6-Dibromoperfluorohexane
Formule: C₆Br₂F₁₂
MW: 459,87 g/mol
Point d'ébullition: 141…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153110
Numéro CAS: 918-22-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité