2,6-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2255-100G PC2255-25G PC2255-500G
APOSPC2255-100GEA 42.2 EUR InStock
APOSPC2255-100G APOSPC2255-25G APOSPC2255-500G
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₄Br₂FN
MW: 268,91 g/mol
Point de fusion: 63…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041445
Numéro CAS: 344-18-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité