3,5-Dibromo-1-fluorobenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC2260E-100GEA 39.4 EUR InStock
APOSPC2260E-100G APOSPC2260E-25G APOSPC2260E-500G
3,5-Dibromo-1-fluorobenzène 97%
3,5-Dibromo-1-fluorobenzène
Can be lithiated in 4-position see: Tetrahedron Lett., 37, 6551, 1996
Formule: C₆H₃Br₂F
MW: 253,9 g/mol
Point d'ébullition: 204…206 °C/768mmHg
Densité: 2,018 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061119
Numéro CAS: 1435-51-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité