2,5-Dibromo-1-fluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2261-100G PC2261-1KG PC2261-500G
APOSPC2261-100GEA 40.6 EUR InStock
APOSPC2261-100G APOSPC2261-1KG APOSPC2261-500G
2,5-Dibromo-1-fluorobenzène 98%
2,5-Dibromo-1-fluorobenzène
Formule: C₆H₃Br₂F
MW: 253,9 g/mol
Point d'ébullition: 216 °C
Point de fusion: 33…36 °C
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010603
Numéro CAS: 1435-52-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité