1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dibromo-4-fluoroiodobenzene
PC2263M-5G PC2263M-100G PC2263M-25G
APOSPC2263M-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2263M-5G APOSPC2263M-100G APOSPC2263M-25G
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzène 98%
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzène
Formule: C₆H₂Br₂FI
MW: 379,79 g/mol
Point de fusion: 128…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042232
Numéro CAS: 62720-29-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité