3-Fluoro-2-nitroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2277-5G PC2277-1G PC2277-25G PC2277-100G
APOSPC2277-5GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC2277-5G APOSPC2277-1G APOSPC2277-25G APOSPC2277-100G
3-Fluoro-2-nitroaniline 97%
3-Fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,1145 g/mol
Point de fusion: 78…79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368750
Numéro CAS: 567-63-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité