3-Fluorobenzene-1,2-diamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2278-1G PC2278-5G PC2278-25G PC2278-10G
APOSPC2278-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2278-1G APOSPC2278-5G APOSPC2278-25G APOSPC2278-10G
3-Fluorobenzene-1,2-diamine 95%
3-Fluorobenzene-1,2-diamine
Formule: C6H7FN2
MW: 126,1316 g/mol
Point de fusion: 40.9…42.2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061130
Numéro CAS: 18645-88-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité