1,3-Dibromotétrafluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC2300-1GEA 65.5 EUR InStock
APOSPC2300-1G APOSPC2300-5G APOSPC2300-25G
1,3-Dibromotétrafluorobenzène 98%
1,3-Dibromotétrafluorobenzène
Formule: C₆Br₂F₄
MW: 307,87 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C
Densité: 2,24 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031533
Numéro CAS: 1559-87-1
EINECS: 216-326-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité