Chlorure de 4-bromo-3-fluorobenzènesulfonyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2306-100G PC2306-25G PC2306-5G
APOSPC2306-100GEA 259 EUR InStock
APOSPC2306-100G APOSPC2306-25G APOSPC2306-5G
Chlorure de 4-bromo-3-fluorobenzènesulfonyle 98%
Chlorure de 4-bromo-3-fluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃BrClFO₂S
MW: 273,51 g/mol
Point d'ébullition: 217…218 °C
Densité: 1.85 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094150
Numéro CAS: 351003-51-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité