3-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2309-25G PC2309-5G PC2309-10G
APOSPC2309-25GEA 43.5 EUR InStock
APOSPC2309-25G APOSPC2309-5G APOSPC2309-10G
3-Chloro-2-fluorobenzonitrile
3-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClFN
MW: 155,56 g/mol
Point de fusion: 40…44 °C
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042206
Numéro CAS: 94087-40-8
EINECS: 301-934-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité