1,4-Dibromotétrafluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2310-5G PC2310-1G PC2310-25G
APOSPC2310-5GEA 65.4 EUR InStock
APOSPC2310-5G APOSPC2310-1G APOSPC2310-25G
1,4-Dibromotétrafluorobenzène 98%
1,4-Dibromotétrafluorobenzène
Formule: C₆Br₂F₄
MW: 307,87 g/mol
Point de fusion: 78…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000309
Numéro CAS: 344-03-6
EINECS: 206-448-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité