1,4-Dibromo-1,1,2,2-tétrafluorobutane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2314-25G PC2314-5G PC2314-1G
APOSPC2314-25GEA 168 EUR InStock
APOSPC2314-25G APOSPC2314-5G APOSPC2314-1G
1,4-Dibromo-1,1,2,2-tétrafluorobutane 97%
1,4-Dibromo-1,1,2,2-tétrafluorobutane
Formule: BrF₂CCF₂CH₂CH₂Br
Point d'ébullition: 72 °C/80mmHg
Densité: 1.973 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039224
Numéro CAS: 18599-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité