Acide 5-fluoro-2-nitrobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC2319-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2319-25G APOSPC2319-5G APOSPC2319-100G
Acide 5-fluoro-2-nitrobenzoïque 98%
Acide 5-fluoro-2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Point de fusion: 131…138 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055635
Numéro CAS: 320-98-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité