2,4-Dibromo-6-(trifluorométhyl)aniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Amino-3,5-dibrom-α,α,α-trifluortoluol
PC2330CM-25G
APOSPC2330CM-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2330CM-25G
2,4-Dibromo-6-(trifluorométhyl)aniline 97%
2,4-Dibromo-6-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₄Br₂F₃N
MW: 318,92 g/mol
Point d'ébullition: 58 °C/0.7mmHg
Point de fusion: 40…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00178769
Numéro CAS: 71757-14-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité