2,3-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2334-5G PC2334-25G
APOSPC2334-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2334-5G APOSPC2334-25G
2,3-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène 98%
2,3-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₃Cl₂F₃
MW: 215 g/mol
Point de fusion: 18…19 °C
Densité: 1.52 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069115
Numéro CAS: 54773-19-2
EINECS: 259-336-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité