2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2335-100G PC2335-500G
APOSPC2335-100GEA 105 EUR InStock
APOSPC2335-100G APOSPC2335-500G
2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène 98%
2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₃Cl₂F₃
Point d'ébullition: 178 °C
Point de fusion: –26 °C
Densité: 1.377 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000582
Numéro CAS: 320-60-5
EINECS: 206-278-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité