2,4-Difluorobenzènesulfonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2353-25G
APOSPC2353-25GEA 163 EUR InStock
APOSPC2353-25G
2,4-Difluorobenzènesulfonamide
2,4-Difluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₅F₂NO₂S
MW: 193,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320743
Numéro CAS: 13656-60-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité