Acide 2,6-difluoro-4-méthoxybenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2383-25G PC2383-5G PC2383-1G
APOSPC2383-25GEA 0 EUR InStock
APOSPC2383-25G APOSPC2383-5G APOSPC2383-1G
Acide 2,6-difluoro-4-méthoxybenzoïque 97%
Acide 2,6-difluoro-4-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,13 g/mol
Point de fusion: 184…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02949623
Numéro CAS: 123843-65-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité