4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2389-1G PC2389-5G PC2389-10G
APOSPC2389-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC2389-1G APOSPC2389-5G APOSPC2389-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₂
Point de fusion: 37…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01091012
Numéro CAS: 50823-87-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité