4-Bromo-1,5-dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2390-100MG PC2390-1G PC2390-250MG
APOSPC2390-100MGEA 94.5 EUR InStock
APOSPC2390-100MG APOSPC2390-1G APOSPC2390-250MG
4-Bromo-1,5-dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-1,5-dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₆H₆BrF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972688
Numéro CAS: 721402-02-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité