2,4-Dichloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Dichloro-2,4-dinitro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, 2,4-Dichloro-1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC2395-1G PC2395-5G
APOSPC2395-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2395-1G APOSPC2395-5G
2,4-Dichloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluène 98%
2,4-Dichloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇HCl₂F₃N₂O₄
MW: 305 g/mol
Point d'ébullition: 291…294 °C
Point de fusion: 74…78 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042480
Numéro CAS: 29091-09-6
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité