2',4'-Dichloro-5'-fluoroacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2398E-100G PC2398E-25G
APOSPC2398E-100GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC2398E-100G APOSPC2398E-25G
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacétophénone 98%
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₅Cl₂FO
Point d'ébullition: 134…135 °C/15mmHg
Point de fusion: 33…35 °C
Densité: 1.425 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077499
Numéro CAS: 704-10-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité