1,2-Dichloro-3-fluorobenzene 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dichlorofluorobenzene
PC2398L-1G PC2398L-25G PC2398L-5G
APOSPC2398L-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2398L-1G APOSPC2398L-25G APOSPC2398L-5G
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene 99%
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene
Formule: C₆H₃Cl₂F
MW: 164,9924 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C/22mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060647
Numéro CAS: 36556-50-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité