1,4-Dichloro-2-fluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,5-Dichlorofluorobenzene
PC2398N-100G PC2398N-25G PC2398N-5G
APOSPC2398N-100GEA 111 EUR InStock
APOSPC2398N-100G APOSPC2398N-25G APOSPC2398N-5G
1,4-Dichloro-2-fluorobenzène 98%
1,4-Dichloro-2-fluorobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂F
MW: 164,99 g/mol
Point d'ébullition: 168 °C
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1.383 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060656
Numéro CAS: 348-59-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité