1,3-Dichloro-5-fluorobenzene 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC2401-25GEA 147 EUR InStock
APOSPC2401-25G APOSPC2401-100G
1,3-Dichloro-5-fluorobenzene 99%
1,3-Dichloro-5-fluorobenzene
Formule: C₆H₃Cl₂F
MW: 164,9900 g/mol
Point d'ébullition: 162 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060652
Numéro CAS: 1435-46-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité