Acide 2,4-dichloro-5-fluorobenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2402-1G PC2402-25G PC2402-5G PC2402-100G
APOSPC2402-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC2402-1G APOSPC2402-25G APOSPC2402-5G APOSPC2402-100G
Acide 2,4-dichloro-5-fluorobenzoïque 97%
Acide 2,4-dichloro-5-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₃Cl₂FO₂
MW: 209 g/mol
Point de fusion: 144…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075281
Numéro CAS: 86522-89-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité