3-Bromo-4'-fluorobiphenyl 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-4'-Fluoro-1,1'-biphenyl
PC2411-1G PC2411-5G
APOSPC2411-1GEA 260 EUR InStock
APOSPC2411-1G APOSPC2411-5G
3-Bromo-4'-fluorobiphenyl 97%
3-Bromo-4'-fluorobiphenyl
Formule: C₁₂H₈BrF
MW: 251,0943 g/mol
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038228
Numéro CAS: 10540-35-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité