2-Chloro-4-(trifluorométhyl)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2437-100G PC2437-25G PC2437-5G
APOSPC2437-100GEA 295 EUR InStock
APOSPC2437-100G APOSPC2437-25G APOSPC2437-5G
2-Chloro-4-(trifluorométhyl)pyridine 98%
2-Chloro-4-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃ClF₃N
MW: 181,54 g/mol
Point d'ébullition: 145…147 °C
Densité: 1.411 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042224
Numéro CAS: 81565-18-6
ONU: 1992
ADR: 3+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité