5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC2457-5GEA 576 EUR InStock
APOSPC2457-5G APOSPC2457-250MG APOSPC2457-1G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene
Formule: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972695
Numéro CAS: 887268-26-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité