3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
PC2473-1G PC2473-250MG PC2473-5G
APOSPC2473-1GEA 174 EUR InStock
APOSPC2473-1G APOSPC2473-250MG APOSPC2473-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆BrF₃O₂
MW: 271,300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07777125
Numéro CAS: 85366-65-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité