5,7-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5,7-Dichloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
PC2477-10G PC2477-1G PC2477-5G
APOSPC2477-10GEA 183 EUR InStock
APOSPC2477-10G APOSPC2477-1G APOSPC2477-5G
5,7-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%
5,7-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formule: C₁₀H₄Cl₂F₃NO
MW: 282,0500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173851
Numéro CAS: 59108-13-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité