1,2-Dichlorooctafluorocyclohexène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2500-1G PC2500-5G
APOSPC2500-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2500-1G APOSPC2500-5G
1,2-Dichlorooctafluorocyclohexène 97%
1,2-Dichlorooctafluorocyclohexène
Formule: C₆Cl₂F₈
MW: 294,96 g/mol
Point d'ébullition: 112…114 °C
Densité: 1.719 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039466
Numéro CAS: 336-19-6
EINECS: 206-408-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité