4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC250001-25G PC250001-5G
APOSPC250001-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC250001-25G APOSPC250001-5G
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 98%
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formule: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Point de fusion: 31…34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179265
Numéro CAS: 116332-54-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité