5-Fluoronicotinic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2505-25G PC2505-5G
APOSPC2505-25GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC2505-25G APOSPC2505-5G
5-Fluoronicotinic acid 97%
5-Fluoronicotinic acid
Formule: C₆H₄FNO₂
MW: 141,10 g/mol
Point de fusion: 193…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318537
Numéro CAS: 402-66-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité