4-Bromo-2,3-difluorophénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2553-5G PC2553-1G
APOSPC2553-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC2553-5G APOSPC2553-1G
4-Bromo-2,3-difluorophénol
4-Bromo-2,3-difluorophénol
Formule: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,99 g/mol
Point de fusion: 53…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061907
Numéro CAS: 144292-32-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité