3-Bromo-5-fluorophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-fluoro-5-hydroxybenzene
PC2556-100G PC2556-500G
APOSPC2556-100GEA 155 EUR InStock
APOSPC2556-100G APOSPC2556-500G
3-Bromo-5-fluorophénol 97%
3-Bromo-5-fluorophénol
Formule: C₆H₄BrFO
MW: 191 g/mol
Point de fusion: 36…40 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07783710
Numéro CAS: 433939-27-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité