2-(Trifluoromethoxy)terephthalonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC2562-1G PC2562-5G PC2562-10G
APOSPC2562-1GEA 104 EUR InStock
APOSPC2562-1G APOSPC2562-5G APOSPC2562-10G
2-(Trifluoromethoxy)terephthalonitrile 98%
2-(Trifluoromethoxy)terephthalonitrile
Formule: C₉H₃F₃N₂O
MW: 212,131 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203479
Numéro CAS: 175278-16-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité