Trifluorure de (diéthylamino)soufre 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: DAST
PC2563-100G PC2563-25G PC2563-5G
APOSPC2563-100GEA 212 EUR InStock
APOSPC2563-100G APOSPC2563-25G APOSPC2563-5G
Trifluorure de (diéthylamino)soufre 95%
Trifluorure de (diéthylamino)soufre
Versatile fluorinating agent: JOC., 1975, 40, 574.
Attention: Has been reported to undergo explosive decomposition when heated above 90 °C.
Formule: C₄H₁₀F₃NS
MW: 161,19 g/mol
Point d'ébullition: 30…32 °C/3mmHg
Densité: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 23 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000363
Numéro CAS: 38078-09-0
EINECS: 253-771-2
ONU: 2920
ADR: 8+3,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité