2',4'-Difluoroacétanilide 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2569-100G PC2569-25G
APOSPC2569-100GEA 93.1 EUR InStock
APOSPC2569-100G APOSPC2569-25G
2',4'-Difluoroacétanilide 99%
2',4'-Difluoroacétanilide
Formule: C₈H₇F₂NO
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00032502
Numéro CAS: 399-36-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité