2',4'-Difluoroacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,4-Difluorophenyl)ethan-1-one
PC2575-100G PC2575-25G
APOSPC2575-100GEA 56.7 EUR InStock
APOSPC2575-100G APOSPC2575-25G
2',4'-Difluoroacétophénone 98%
2',4'-Difluoroacétophénone
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C/25mmHg
Densité: 1.232 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151261
Numéro CAS: 364-83-0
EINECS: 206-667-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité