2',5'-Difluoroacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,5-Difluorophenyl)ethanone, 1-(2,5-Difluorophenyl)ethan-1-one
PC2576-100G PC2576-25G PC2576-5G
APOSPC2576-100GEA 94.4 EUR InStock
APOSPC2576-100G APOSPC2576-25G APOSPC2576-5G
2',5'-Difluoroacétophénone 98%
2',5'-Difluoroacétophénone
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Point d'ébullition: 190…191 °C
Densité: 1.233 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009898
Numéro CAS: 1979-36-8
EINECS: 217-837-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité