2',6'-Difluoroacétophénone 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,6-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Difluorophenyl)ethanone
PC2577-5G PC2577-100G PC2577-25G
APOSPC2577-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2577-5G APOSPC2577-100G APOSPC2577-25G
2',6'-Difluoroacétophénone 96%
2',6'-Difluoroacétophénone
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Point d'ébullition: 76…79 °C/15mmHg
Densité: 1.195 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000328
Numéro CAS: 13670-99-0
EINECS: 237-151-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité