3',4'-Difluoroacétophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3,4-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(3,4-Difluorophenyl)ethanone
PC2578-100G PC2578-25G PC2578-500G
APOSPC2578-100GEA 49.3 EUR InStock
APOSPC2578-100G APOSPC2578-25G APOSPC2578-500G
3',4'-Difluoroacétophénone 97%
3',4'-Difluoroacétophénone
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Point d'ébullition: 94…95 °C/13mmHg
Point de fusion: 19…20 °C
Densité: 1.246 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009891
Numéro CAS: 369-33-5
EINECS: 206-717-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité