3',5'-Difluoroacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC2579-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC2579-5G APOSPC2579-25G APOSPC2579-100G
3',5'-Difluoroacétophénone 98%
3',5'-Difluoroacétophénone
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Point d'ébullition: 94…95 °C/13mmHg
Point de fusion: 34…38 °C
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042489
Numéro CAS: 123577-99-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité