2,4-Difluorophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC2606-500GEA 292 EUR InStock
APOSPC2606-500G APOSPC2606-1KG APOSPC2606-5KG APOSPC2606-25G APOSPC2606-100G
2,4-Difluorophénol 98%
2,4-Difluorophénol
Formule: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Point d'ébullition: 52…53 °C/19mmHg
Point de fusion: 22 °C
Densité: 1,362 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009715
Numéro CAS: 367-27-1
EINECS: 206-688-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité