2,6-Difluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2610-100G PC2610-25G PC2610-500G
APOSPC2610-100GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC2610-100G APOSPC2610-25G APOSPC2610-500G
2,6-Difluoroaniline 98%
2,6-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Point d'ébullition: 70…71 °C/40mmHg
Densité: 1.199 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007655
Numéro CAS: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
ONU: 1992
ADR: 3+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité