3,4-Difluoroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2612-100G PC2612-500G
APOSPC2612-100GEA 31.9 EUR InStock
APOSPC2612-100G APOSPC2612-500G
3,4-Difluoroaniline 97%
3,4-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Point d'ébullition: 85…87 °C/30mmHg
Point de fusion: 20…22 °C
Densité: 1.302 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007761
Numéro CAS: 3863-11-4
EINECS: 223-381-7
ONU: 2941
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité