2,5-Difluoroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,4-Difluoro-2-methoxybenzene
PC2614F-100G PC2614F-25G PC2614F-5G
APOSPC2614F-100GEA 259 EUR InStock
APOSPC2614F-100G APOSPC2614F-25G APOSPC2614F-5G
2,5-Difluoroanisole 98%
2,5-Difluoroanisole
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Point d'ébullition: 72…73 °C/25mmHg
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042561
Numéro CAS: 75626-17-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité